Learn More
Caframo™ Pales d’agitation à lame carrée
Turbines A150 et A250 à lame carrée à utiliser avec les agitateurs verticaux Caframo
106.00€ - 138.00€
Spécification
Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,3125 in |
---|---|
Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
À utiliser avec (équipement) | Agitateur vertical Caframotrade; |
À utiliser avec (application) | Faible vitesse, mélange hautement visqueux, flux tangentiel |
Forme | Carré |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11920305
|
Caframo™
A150 |
452 x 71 x 71 mm (17,75 x 2,75 x 2,75 in) |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12957116
|
Caframo™
A250 |
400 x 38 x 38 mm (16 x 1,5 x 1,5 in) |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Turbines A150 et A250 à lame carrée à utiliser avec les agitateurs verticaux Caframo
- Acier inox électropoli 316L
- Soudé à l’axe
- Pour de petits volumes de produit visqueux
- Poids 180 g (0,4 lb)
- Longueur (axe et lame) : 45 cm (17,75 po)
- Applications :
- Faible vitesse ; Mélange hautement visqueux ; Flux tangentiel
Spécification
0,3125 in | |
Agitateur vertical Caframotrade; | |
Carré |
8 mm | |
Faible vitesse, mélange hautement visqueux, flux tangentiel | |
Turbine à lame carrée |