Learn More
Honeywell KCL™ Gants Camapur™ Comfort 619
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Forme et ajustement élégants
- Excellente sensibilité tactile
- Grande résistance chimique
- Très bonne préhension même sur les objets humides et huileux
- Lavable
- Produit respirant
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EPI de catégorie CE 2 |
Zone enduite | Palm |
Coating Material | PUR |
Couleur | Blanc, Gris |
Cut Resistance Rating | 1 |
Dimensions | 6 |
Épaisseur (métrique) | 1,0 mm |
À utiliser avec (application) | À usage général |
Matériau de revêtement | PA |
Indice de perforation | 1 |