Learn More
Erlab™ Surface de travail en verre Captair Smart avec plateau de rétention
La surface de travail Erlab™ Captair Smart avec plateau de rétention est conçue pour être utilisée avec la gamme de hottes filtrantes sans conduit Captair Smart.
747.30€ - 1632.40€
Spécification
Comprend | Plateau de rétention |
---|---|
Description | Cadre articulé |
Type de produit | Surface de travail |
Matériau | Verre trempé |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15565154
|
Erlab™
I0161020001 |
Hotte filtrante Smart 391 |
805.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15595154
|
Erlab™
I0162020001 |
Hotte filtrante Smart 481 |
916.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15525164
|
Erlab™
I0164020001 |
Hotte filtrante Smart 483 |
1134.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15555164
|
Erlab™
I0165020001 |
Hotte filtrante Smart 633 |
1383.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15575164
|
Erlab™
I0166020001 |
Hotte filtrante Smart 714 |
1632.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15535154
|
Erlab™
I0160020001 |
Hotte filtrante Smart 321 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Plan de travail en verre émaillé trempé
- Comprend des hottes filtrantes avec plateau de rétention
- Cadre articulé
- Repose-bras ergonomique pour une position de travail confortable
Spécification
Plateau de rétention | |
Cadre articulé | |
Surface de travail | |
Verre trempé |