missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Catenin, beta Mouse, Clone: 5H10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Catenin, beta |
---|---|
Clone | 5H10 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919867
|
EnquireBio
1499-MSM4-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909867
|
EnquireBio
1499-MSM4-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Catenin, beta | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
1499 | |
Fusion protein consisting of the maltose binding protein fused to a 100 amino acid segment of the C-terminus of chicken beta-Catenin | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
92kDa |
5H10 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001895 | |
CTNNB1 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface and cytoplasmic | |
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma |