Learn More
Catenin, beta Mouse, Clone: 6F9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Catenin, beta |
---|---|
Clone | 6F9 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15949867
|
EnquireBio
1499-MSM5-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939867
|
EnquireBio
1499-MSM5-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Specifications
Catenin, beta | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
1499 | |
Recombinant chicken ?-catenin | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
92kDa |
6F9 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001895 | |
CTNNB1 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface and cytoplasmic | |
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma |