missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCDC40 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 25049-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16833585

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

CCDC40
Polyclonal
Unconjugated
CCDC40
CCDC40, KIAA1640
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55036
-20°C
Liquid
Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q4G0X9
CCDC40
CCDC40 Fusion Protein Ag20034
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions