missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCDC41 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-92550-0.1ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCDC41 Polyclonal antibody specifically detects CCDC41 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| CCDC41 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| coiled-coil domain containing 41, NY-REN-58 antigen, renal carcinoma antigen NY-REN-58 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 34-260 of human CEP83 (NP_057206.2). MLIDERLRCEHHKANYQTLKAEHTRLQNEHVKLQNELKHLFNEKQTQQEKLQLLLEELRGELVEKTKDLEEMKLQILTPQKLELLRAQIQQELETPMRERFRNLDEEVEKYRAVYNKLRYEHTFLKSEFEHQKEEYARILDEGKIKYESEIARLEEDKEELRNQLLNVDLTKDSKRVEQLAREKVYLCQKLKGLEAEVAELKAEKENSEAQVENAQRIQVRQLAEMQ | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication | |
| 51134 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu