missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCDC41 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 463.00€
Spécification
| Antigène | CCDC41 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18672852
|
Novus Biologicals
NBP2-92550-0.02ml |
0.02 mL |
190.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18634902
|
Novus Biologicals
NBP2-92550-0.1ml |
0.1 mL |
463.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CCDC41 Polyclonal antibody specifically detects CCDC41 in Human, Mouse samples. It is validated for Western BlotSpécification
| CCDC41 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 51134 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| coiled-coil domain containing 41, NY-REN-58 antigen, renal carcinoma antigen NY-REN-58 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 34-260 of human CEP83 (NP_057206.2). MLIDERLRCEHHKANYQTLKAEHTRLQNEHVKLQNELKHLFNEKQTQQEKLQLLLEELRGELVEKTKDLEEMKLQILTPQKLELLRAQIQQELETPMRERFRNLDEEVEKYRAVYNKLRYEHTFLKSEFEHQKEEYARILDEGKIKYESEIARLEEDKEELRNQLLNVDLTKDSKRVEQLAREKVYLCQKLKGLEAEVAELKAEKENSEAQVENAQRIQVRQLAEMQ | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit