Learn More
CCL2/JE/MCP-1 Antibody (123616R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Code produit. 18572867 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
18572867 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 18572867 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB479RX
Rat Monoclonal Antibody
CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal antibody specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CCL2/JE/MCP-1
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 123616R
Conjugué Alexa Fluor 532
Dilution Flow Cytometry
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, Mcp-1, SCYA2, SMC-CF
Espèces hôtes Rat
Immunogène E. coli-derived recombinant mouse CCL2, Gln24-Arg96, Accession # P10148
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6347
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b