missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCL3/MIP-1 alpha Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-11329
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCL3/MIP-1 alpha Polyclonal antibody specifically detects CCL3/MIP-1 alpha in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
| CCL3/MIP-1 alpha | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Canine | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| C-C motif chemokine 3, MIP1-(a), AI323804, chemokine (C-C motif) ligand 3, G0S19-1, LD78alpha, Mip1a, MIP-1alpha, MIP1-alpha, Scya3 | |
| Recombinant canine MIP-1 Alpha | |
| 0.1 mg | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 6348 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu