missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCL3/MIP-1 alpha Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
287.00€ - 840.00€
Spécification
| Antigène | CCL3/MIP-1 alpha |
|---|---|
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Forme | Purified |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18637156
|
Novus Biologicals
NBP3-11329-0.025mg |
0.025 mg |
287.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18685486
|
Novus Biologicals
NBP3-11329 |
0.1 mg |
840.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CCL3/MIP-1 alpha Polyclonal antibody specifically detects CCL3/MIP-1 alpha in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISASpécification
| CCL3/MIP-1 alpha | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Canine | |
| C-C motif chemokine 3, MIP1-(a), AI323804, chemokine (C-C motif) ligand 3, G0S19-1, LD78alpha, Mip1a, MIP-1alpha, MIP1-alpha, Scya3 | |
| Recombinant canine MIP-1 Alpha | |
| Primary | |
| Store at 4°C. Do not freeze. |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| PBS | |
| 6348 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit