Learn More
CCR4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-86584
449.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCR4 Polyclonal specifically detects CCR4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| Polyclonal | |
| CCR4 | |
| RUO |
| Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LQIYSADTPSSSYTQSTMDHDLHDAL | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu