Learn More
CCR4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
375.00€ - 573.00€
Spécification
Antigène CCR4
Dilution Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18405451
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-86584-25ul
25 μL
375.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18776263
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-86584
573.00€
0.10mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CCR4 Polyclonal specifically detects CCR4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
CCR4
Polyclonal
Rabbit
Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
C-C chemokine receptor type 4, C-C CKR-4, CC-CKR-4HGCN:14099, CCR-4, CD194, CD194 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 4, chemokine (C-C) receptor 4, ChemR13, CKR4MGC88293, CMKBR4k5-5, K5-5
CCR4
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50
Unconjugated
RUO
Human
P51679
1233
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LQIYSADTPSSSYTQSTMDHDLHDAL
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only