Learn More
CCR7 (CD197) Mouse anti-Human , APC, Clone: 2-L1-A, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  BD Biosciences 566762
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17297584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    343.47€ / 100 tests
    Économisez 0.53€
    0.15% de réduction
Description
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CCR7 (CD197)
Monoclonal
APC
BLR2; CC chemokine receptor 7; CMKBR7; EBI1; EVI1; Epstein-Barr virus induced gene 1; MIP-3 beta receptor
Human CCR7 Transfected Cell Line
RUO
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
2-L1-A
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Mouse
100 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to APC under optimum conditions, and unconjugated antibody and free APC were removed.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato