Learn More
CCR7 (CD197) Mouse anti-Human , APC, Clone: 2-L1-A, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
160.50€ - 343.47€
Spécification
Antigène CCR7 (CD197)
Clone 2-L1-A
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Conjugué APC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17207594
Afficher les documents
BD Biosciences
566763
25 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
161.00€
160.50€ / 25 tests
Économisez 0.50€
0.31% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17297584
Afficher les documents
BD Biosciences
566762
100 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
344.00€
343.47€ / 100 tests
Économisez 0.53€
0.15% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
Spécification
CCR7 (CD197)
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human CCR7 Transfected Cell Line
Primary
2-L1-A
Monoclonal
Mouse
Human
BLR2; CC chemokine receptor 7; CMKBR7; EBI1; EVI1; Epstein-Barr virus induced gene 1; MIP-3 beta receptor
IgG1 κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to APC under optimum conditions, and unconjugated antibody and free APC were removed.