Learn More
Anticorps anti-CD10 anti-humain de souris, Super Bright 702, Clone : eBioCB-CALLA (CB-CALLA), eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque: Affymetrix eBioscience 67-0106-42
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Description: The M17/4 monoclonal antibody reacts with mouse CD11a, the 180 kDa integrin alpha L, also known as the lymphocyte function associated antigen-1 (LFA-1) alpha chain. LFA-1, formed by non-covalent association of CD11a with CD18 (integrin beta 2), serves as an important adhesion molecule involved in lymphocyte and granulocyte function. CD54 (ICAM-1), CD102 (ICAM-2), and CD50 (ICAM-3) are ligands for LFA-1. CD11a is expressed by all leukocytes. Applications Reported: This M17/4 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This M17/4 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This may be used at less than or equal to 0.5 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Super Bright 702 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 702 nm. We recommend using a 710/50 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product No. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions.
Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Sensibilité à la lumière : Ce colorant en tandem est sensible à l’oxydation photoinduite. Veuillez protéger ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (produit nº 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse 1-step (produit nº 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 405 nm, émission : 702 Nm ; laser : Laser violet Le CD10, aussi connu sous le nom d’antigène de leucémie lymphoïde aiguë commune (CALLA), est une enzyme de surface cellulaire avec une activité de métallo-endopeptidase neutre qui désactive une variété de peptides biologiquement actifs. Le CD10 est exprimé sur les cellules des lymphomes lymphoblastiques, de Burkitt et à noyau clivé, les cellules B immatures dans la moelle osseuse adulte et sur les cellules de patients atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC). Le CD10 est aussi présent sur les cellules myoépithéliales du sein, les canalicules biliaires, les fibroblastes, avec une expression particulièrement forte sur la bordure en brosse des cellules épithéliales du rein et de l’intestin. Le CD10 est une endopeptidase neutre qui clive les peptides du côté amino des résidus hydrophobes et désactive plusieurs hormones peptidiques, notamment le glucagon, les enképhalines, la substance P, la neurotensine, l’ocytocine et la bradykinine. De plus, le CD10 est une glycoprotéine transmembranaire de type II de 100 kDa qui existe en une seule copie de plus de 45 kb. La 5e région non traduite du gène CD10 est également épissée, ce qui entraîne quatre transcrits d′ARNm distincts et la région codante n’est pas affectée par l’épissage alternatif. Les maladies associées au dysfonctionnement du CD10 comprennent l’ataxie spinocérébelleuse 43 et la maladie de Charcot-Marie-Tooth.Spécification
CD 10 | |
Monoclonal(e) | |
5 μI/Test | |
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2 | |
P08473 | |
MME | |
Chromatographie d’affinité | |
RUO | |
4311 | |
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER ! | |
Liquide |
Cytométrie en flux | |
eBioCB-CALLA (CB-CALLA) | |
Super Bright 702 | |
MME | |
CALLA ; CD10 ; CMT2T ; EPN ; MME ; NEP ; SFE | |
Souris | |
100 Tests | |
Primaire | |
Humaine | |
Anticorps | |
IgG2b κ |