Learn More
CD103 / Integrin alpha E (T-Cell Lymphoma & Hairy Cell Leukemia Marker) Mouse, Clone: ITGAE/2063, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 3682-MSM3-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15900288
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
CD103 / Integrin alpha E (T-Cell Lymphoma & Hairy Cell Leukemia Marker)
Cell Surface and Cytoplasmic
ITGAE/2063
Unconjugated
Mouse
150kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
3682
IgG2c κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human ITGAE protein fragment
Tonsil, Colon or Stomach
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.