Learn More
CD103 / Integrin alpha E (T-Cell Lymphoma & Hairy Cell Leukemia Marker) Mouse, Clone: ITGAE/2063, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | CD103 / Integrin alpha E (T-Cell Lymphoma & Hairy Cell Leukemia Marker) |
|---|---|
| Clone | ITGAE/2063 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15900288
|
EnquireBio
3682-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15910288
|
EnquireBio
3682-MSM3-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD103 / Integrin alpha E (T-Cell Lymphoma & Hairy Cell Leukemia Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant human ITGAE protein fragment | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 150kDa |
| ITGAE/2063 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 3682 | |
| IgG2c κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface and Cytoplasmic | |
| Tonsil, Colon or Stomach |