missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD117 (c-Kit) Mouse, anti-Human, APC, Clone: 104D2, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
274.05€ - 587.25€
Spécification
| Antigène | CD117 (c-Kit) |
|---|---|
| Clone | 104D2 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | APC |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17188951
|
Stemcell Technologies
60087AZ.1 |
25 Tests |
274.05€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17178951
|
Stemcell Technologies
60087AZ |
100 Tests |
587.25€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- The 104D2 antibody reacts with CD117 (c-Kit), an ∼145 kDa type 1 transmembrane receptor for c-Kit ligand (stem cell factor/steel factor) that is broadly expressed on hematopoietic stem cells in bone marrow, including pluripotent and erythroid progenitor cells and B and T lymphocyte precursors, as well as on mast cells and melanocytes
- CD117 is expressed on ∼1 - 4% of bone marrow cells, the majority of which (∼50 - 70%) co-express CD34 and comprise progenitor cells and their precursors
- CD117 belongs to the tyrosine kinase receptor family and possesses five immunoglobulin-like C2-type domains and a cytoplasmic protein kinase domain
- Binding of c-Kit ligand to CD117 induces dimerization and autophosphorylation, which activates several intracellular signaling pathways critical for the proliferation and differentiation of hematopoietic stem cells
- Binding of the 104D2 antibody does not block binding of c-Kit ligand or antibody clone SR1
Spécification
| CD117 (c-Kit) | |
| CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
| APC | |
| Cynomolgus, Human | |
| Primary |
| 104D2 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| IgG1 κ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit