Learn More
CD117 / c-Kit Rat, APC-Cy7, Clone: ACK2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
203.00€ - 373.00€
Spécification
Antigène | CD117 / c-Kit |
---|---|
Clone | ACK2 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922188
|
EnquireBio
QAB54-APC7-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912188
|
EnquireBio
QAB54-APC7-100UG |
100 μg |
373.00€
100µg |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD117 / c-Kit | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
16590 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
ACK2 | |
Flow Cytometry | |
APC-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_066922 | |
Kit | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |