Learn More
Anticorps anti-CD117 (c-Kit) anti-humain de souris, Super Bright 645, Clone : 104D2, eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque: Affymetrix eBioscience 64-1178-41
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Description: The 6H6 monoclonal antibody reacts with human CD123, the alpha chain of the IL-3 receptor. This 60-70 kDa transmembrane protein binds to IL-3 with low affinity by itself, and when associated with CD131 (common beta chain) binds IL-3 with high affinity. CD123 is expressed by myeloid precursors, macrophages, dendritic cells, mast cells, basophils, and megakaryocytes. Applications Reported: This 6H6 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This 6H6 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 μL (0.5 μg/mL) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 645 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 645 nm. We recommend using a 660/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product No. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information. Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation.
Veuillez protéger ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (produit nº 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse 1-step (produit nº 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 405 nm, émission : 645 Nm ; laser : Le c-Kit laser violet, également appelé récepteur de CD117 et facteur de cellules souches, est une tyrosine kinase transmembranaire de 145 kDa codée par le proto-oncogène du c-Kit. Le c-Kit agit pour réguler une variété de réponses biologiques, notamment la prolifération cellulaire, l’apoptose, la chimiotaxie et l’adhérence. La liaison du ligand au domaine extracellulaire conduit à l’autophosphorylation de plusieurs résidus de tyrosine dans le domaine cytoplasmique et à l’activation. Les mutations du c-Kit sont liées à la croissance et à la progression des tumeurs dans une variété de cancers, notamment la maladie des mastocytes, la tumeur stromale gastro-intestinale, la leucémie myéloïde aiguë, le sarcome d’Ewing et le cancer du poumon. La phosphorylation de la tyrosine 703 de c-Kit permet la liaison de Grb2 et l’activation de la voie de signalisation Ras-Raf-ERK1 et 2.Spécification
CD117 (c-Kit) | |
Monoclonal(e) | |
5 μI/Test | |
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2 | |
P10721 | |
KIT | |
Chromatographie d’affinité | |
RUO | |
3815 | |
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER ! | |
Liquide |
Cytométrie en flux | |
104D2 | |
Super Bright 645 | |
KIT | |
C-Kit ; CD117 ; KIT ; PBT ; SCFR | |
Souris | |
25 Tests | |
Primaire | |
Humaine | |
Anticorps | |
IgG1 κ |