Learn More
CD117 Mouse anti-Human, BB700, Clone: YB5.B8, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
795.00€
Spécification
Antigène | CD117 |
---|---|
Clone | YB5.B8 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15865139
|
BD Biosciences
566548 |
100 Tests |
795.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD117 Monoclonal antibody specifically detects CD117 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD117 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Human | |
Primary |
YB5.B8 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |