missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD117 Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 2B8, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
237.00€ - 622.00€
Spécification
Antigène | CD117 |
---|---|
Clone | 2B8 |
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15885029
|
BD Biosciences
566415 |
25 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15875029
|
BD Biosciences
566414 |
0.1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
CD117 Monoclonal antibody specifically detects CD117 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD117 | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2b κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
2B8 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Rat | |
Mouse | |
Primary |