missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD119 (IFN gamma Receptor 1) Monoclonal Antibody (GR-20), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen 16-1193-38

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17131122

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

The monoclonal antibody GR-20 recognizes mouse CD119 also known as IFN gamma receptor 1. CD119 heterodimerizes with IFN gamma receptor 2 (AF-1) forming the Class II cytokine receptor. The ligand IFN gamma binds IFN gamma receptor 1 subunit but signal transduction transpires via the IFN gamma receptor 2 subunit. The receptor is involved in host defense and expression is broad including B cells, NK cells, macrophages and dendritic cells as well as other non-hematopoietic cell types. The GR-20 antibody has been reported to block IFN gamma binding to CD119. Applications Reported: This GR-20 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis and functional assays (blocking cytokine binding to the receptor). Storage and handling: Use in a sterile environment. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered. Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE. Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/ μg antibody, as determined by LAL assay. Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

CD119 (IFN gamma Receptor 1) Monoclonal antibody specifically detects CD119 (IFN gamma Receptor 1) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Functional Assay, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

CD119 (IFN gamma Receptor 1)
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.2
P15261
Rat
5 mg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Flow Cytometry, Functional Assay, Neutralization
GR-20
Functional Grade
IFNGR1
antiviral protein, type 2; AVP, type 2; CD119; CD119 antigen; CDw119; Ifgr; IFN-gamma receptor 1; IFN-gammaR; IFN-gamma-R1; IFN-gamma-R-alpha; Ifngr; Ifngr1; IMD27A; IMD27B; immune interferon receptor 1; INF-g receptor; interferon gamma receptor 1; Interferon gamma receptor alpha-chain; interferon-gamma receptor 1; interferon-gamma receptor alpha chain; Nktar
Affinity chromatography
RUO
15979
4° C
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis