Learn More
CD119 (IFN gamma Receptor 1) Monoclonal Antibody (GR-20), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
2985.00€ - 14910.00€
Spécification
Antigène CD119 (IFN gamma Receptor 1)
Clone GR-20
Concentration 1 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Functional Assay, Neutralization
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17131122
Afficher les documents
Invitrogen
16-1193-38
5 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17111122
Afficher les documents
Invitrogen
16-1193-025
25 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17121122
Afficher les documents
Invitrogen
16-1193-050
50 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The monoclonal antibody GR-20 recognizes mouse CD119 also known as IFN gamma receptor 1. CD119 heterodimerizes with IFN gamma receptor 2 (AF-1) forming the Class II cytokine receptor. The ligand IFN gamma binds IFN gamma receptor 1 subunit but signal transduction transpires via the IFN gamma receptor 2 subunit. The receptor is involved in host defense and expression is broad including B cells, NK cells, macrophages and dendritic cells as well as other non-hematopoietic cell types. The GR-20 antibody has been reported to block IFN gamma binding to CD119. Applications Reported: This GR-20 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis and functional assays (blocking cytokine binding to the receptor). Storage and handling: Use in a sterile environment. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered. Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE. Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/ μg antibody, as determined by LAL assay. Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
CD119 (IFN gamma Receptor 1) Monoclonal antibody specifically detects CD119 (IFN gamma Receptor 1) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Functional Assay, Neutralization
Spécification
Spécification
CD119 (IFN gamma Receptor 1)
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.2
antiviral protein, type 2; AVP, type 2; CD119; CD119 antigen; CDw119; Ifgr; IFN-gamma receptor 1; IFN-gammaR; IFN-gamma-R1; IFN-gamma-R-alpha; Ifngr; Ifngr1; IMD27A; IMD27B; immune interferon receptor 1; INF-g receptor; interferon gamma receptor 1; Interferon gamma receptor alpha-chain; interferon-gamma receptor 1; interferon-gamma receptor alpha chain; Nktar
IgG2a κ
Affinity chromatography
Antibody
GR-20
Flow Cytometry, Functional Assay, Neutralization
Functional Grade
Rat
Mouse
P15261
15979
Primary
4° C
IFNGR1