Learn More
Novus Biologicals™ CD11a/CD18 Antibody (Scripps patent anti-CD11a) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals™ NBP3-28609-50ug
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 30048466
  • 213.00€ / 50µg
Description
CD11a/CD18 Monoclonal antibody specifically detects CD11a/CD18 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CD11a/CD18
Monoclonal
Unconjugated
Q9UKX5
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG2
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Scripps patent anti-CD11a
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD11 antigen-like family member A, CD11a antigen, CD11Aantigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1, alphapolypeptide, integrin alpha-L, integrin gene promoter, integrin, alpha L (antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen1; alpha polypeptide), Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain, Leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain, LFA-1, LFA-1 alpha, LFA1A, LFA-1A, lymphocyte function-associated antigen 1
Integrin a11/ ITAG11
50 μg
Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
3683
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado