Learn More
CD11c Armenian Hamster, Biotin, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB23-B-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921698
  • 320.00€ / 500µg
Expédition estimée: 11-07-2022
Spécification
CD11c
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Itgax
Protein A/G Purified
RUO
16411
Flow Cytometry
N418
Biotin
NP_067309
Armenian Hamster
500 μg