missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD123 Mouse anti-Human, BB700, Clone: 7G3, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
282.00€ - 1115.00€
Spécification
Antigène | CD123 |
---|---|
Clone | 7G3 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15875089
|
BD Biosciences
566483 |
25 Tests |
282.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15865089
|
BD Biosciences
566482 |
100 Tests |
1115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD123 Monoclonal antibody specifically detects CD123 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD123 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Human | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
7G3 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2a κ |