Learn More
CD138/Syndecan-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CD138/Syndecan-1
Concentration 0.25 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16877073
Afficher les documents
Proteintech
10593-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16867073
Afficher les documents
Proteintech
10593-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The protein encoded by this gene is a transmembrane (type I) heparan sulfate proteoglycan and is a member of the syndecan proteoglycan family. The syndecans mediate cell binding, cell signaling, and cytoskeletal organization and syndecan receptors are required for internalization of the HIV-1 tat protein. The syndecan-1 protein functions as an integral membrane protein and participates in cell proliferation, cell migration and cell-matrix interactions via its receptor for extracellular matrix proteins. Altered syndecan-1 expression has been detected in several different tumor types. While several transcript variants may exist for this gene, the full-length natures of only two have been described to date. These two represent the major variants of this gene and encode the same protein.
Spécification
Spécification
CD138/Syndecan-1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P18827, P18828, P26260
20969, 25216, 6382
CD138/Syndecan-1 Fusion Protein Ag0823
Primary
-20°C
SDC1
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CD138, SDC, SDC1, SYND1, syndecan, syndecan 1
SDC1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt