Learn More
CD14 (Monocyte / Macrophage Marker) Mouse, Clone: LPSR/2385, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
Antigène | CD14 (Monocyte / Macrophage Marker) |
---|---|
Clone | LPSR/2385 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921188
|
EnquireBio
929-MSM5-P0 |
20 μg | |||||||
15931188
|
EnquireBio
929-MSM5-P1 |
100 μg |
528.00€ 478.00€ / 100µg Économisez 50.00€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
CD14 (Monocyte / Macrophage Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human CD14 protein (apprx. aa 25-148) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
55kDa |
LPSR/2385 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
929 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell Surface | |
THP-1 cells and human monocytes. Lymph nodes and tonsils. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CD14 (Monocyte / Macrophage Marker) Mouse, Clone: LPSR/2385, enQuireBio™