Learn More
CD155/PVR Antibody (19C12), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP3-26355-100ul
Code nomenclature Nacres: NA.46
459.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 30025988
  • 533.00€ / 100µL
Beskrivelse
Beskrivelse
CD155/PVR Monoclonal antibody specifically detects CD155/PVR in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CD155/PVR
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
19C12
Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
CD155, CD155 antigen, HVED, NECL5, NECL-5, nectin-like 5, Nectin-like protein 5, poliovirus receptor, PVSFLJ25946, Tage4
A synthesized peptide derived from Human CD155/PVR [UniProt P15151]
100 μL
Virology Bacteria and Parasites
5817
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.