missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD155/PVR Antibody (19C12), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
355.00€ - 533.00€
Spécification
| Antigène | CD155/PVR |
|---|---|
| Clone | 19C12 |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30026217
|
Novus Biologicals
NBP3-26355-50ul |
50 μL |
355.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30025988
|
Novus Biologicals
NBP3-26355-100ul |
100 μL |
533.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CD155/PVR Monoclonal antibody specifically detects CD155/PVR in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ImmunohistochemistrySpécification
| CD155/PVR | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD155, CD155 antigen, HVED, NECL5, NECL-5, nectin-like 5, Nectin-like protein 5, poliovirus receptor, PVSFLJ25946, Tage4 | |
| A synthesized peptide derived from Human CD155/PVR [UniProt P15151] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 19C12 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 5817 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit