missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD155/PVR Antibody (19C12), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-26355-50ul
293.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD155/PVR Monoclonal antibody specifically detects CD155/PVR in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spécification
| CD155/PVR | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| 19C12 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| CD155, CD155 antigen, HVED, NECL5, NECL-5, nectin-like 5, Nectin-like protein 5, poliovirus receptor, PVSFLJ25946, Tage4 | |
| A synthesized peptide derived from Human CD155/PVR [UniProt P15151] | |
| 50 μL | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| 5817 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu