missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD161 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio QAB78-PCP55-25ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD161 | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| Klrb1c | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 17059 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| PK136 | |
| PerCP-Cyanine5.5 | |
| NP_001153376 | |
| Mouse | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu