missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD161 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
156.45€ - 407.40€
Spécification
| Antigène | CD161 |
|---|---|
| Clone | PK136 |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15992478
|
EnquireBio
QAB78-PCP55-25ug |
25 μg |
156.45€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15982478
|
EnquireBio
QAB78-PCP55-100ug |
100 μg |
407.40€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD161 | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| 17059 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| PK136 | |
| Flow Cytometry | |
| PerCP-Cyanine5.5 | |
| RUO | |
| NP_001153376 | |
| Klrb1c | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit