Learn More
CD161 Mouse, Qfluor 710, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
119.00€ - 264.00€
Spécification
Antigène | CD161 |
---|---|
Clone | PK136 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962488
|
EnquireBio
QAB78-QF710-25UG |
25 μg |
119.00€
25µg |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952488
|
EnquireBio
QAB78-QF710-100UG |
100 μg |
264.00€
100µg |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD161 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
17059 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
PK136 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_001153376 | |
Klrb1c | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |