Learn More
CD184 (CXCR4) Mouse, anti-Human, PE, Clone: 12G5, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
247.05€ - 549.45€
Spécification
| Antigène | CD184 (CXCR4) |
|---|---|
| Clone | 12G5 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | PE |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17178961
|
Stemcell Technologies
60089PE.1 |
25 Tests |
247.05€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17168961
|
Stemcell Technologies
60089PE |
100 Tests |
549.45€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- The 12G5 antibody reacts with CD184 (CXCR4 or fusin), an ∼45 kDa seven transmembrane G-protein-coupled receptor expressed on the surface of a broad range of cells, including T and B cells, dendritic cells, monocytes, macrophages, granulocytes, platelets, endothelial and epithelial cells, astrocytes and neurons
- At least two isoforms of CD184 are generated by alternate mRNA splicing
- Ligands for CD184 include the CXC chemokine SDF-1 and ubiquitin
- CD184 has functional roles in mediating chemotaxis, B cell lymphopoiesis and myelopoiesis, cardiogenesis, vascularization and neuronal guidance
- CD184 acts as a co-receptor for infection by some T cell-tropic isolates of HIV-1 and as an alternative receptor for CD4-independent infection by HIV-2; functions that are blocked by binding of the 12G5 antibody
- The antibody also partially inhibits SDF-1-induced chemotaxis and calcium influx
- CD184 is used along with other markers such as CD117 to monitor the emergence of definitive endoderm
Spécification
| CD184 (CXCR4) | |
| CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay | |
| PE | |
| African Green Monkey, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey, Human | |
| Primary |
| 12G5 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| IgG2a κ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit