Learn More
Anticorps anti-CD186 (CXCR6) anti-souris de rat, PerCP-eFluor™ 710, Clone : DANID2, eBioscience™
Anticorps monoclonal de rat
Marque:  Invitrogen 46-9186-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15923284
  • 355.00€ / 100µg
En stock
Description
Description: This DANID2 monoclonal antibody recognizes mouse CD186, also known as CXCR6. This DANID2 antibody will work in flow cytometry on both native and paraformaldehyde-fixed cells. Applications Reported: This DANID2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This DANID2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 1.0 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. PerCP-eFluor™ 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm); it can be used in place of PerCP-Cyanine5.5. We recommend using a 710/50 bandpass filter, however, the 695/40 bandpass filter is an acceptable alternative. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light. Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product No. 00-8222) (100 μL of cell sample + 100 μL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product No.
00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / la compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 488 nm, émission : 710 Nm ; laser : Le CD186 laser bleu, également appelé CXCR6, est un récepteur de chimiokine couplé à des protéines G, qui serait l’un des récepteurs cellulaires du VIH et du SIV. Le CD186 est exprimé par les cellules NKT, divers sous-types de cellules T avec des phénotypes activés et mémoire, et certaines cellules plasmatiques. Il a été signalé que les cellules NK du foie de souris expriment le CD186, ce qui n’est pas le cas des cellules NK naïves ou spléniques. Le ligand de CD186, CXCL16, est exprimé par des macrophages, des cellules dendritiques et des cellules endothéliales hépatiques. Étant fortement exprimé sur les cellules NKT, le CD186 est souvent utilisé comme marqueur de proxy de ce sous-ensemble de cellules.
Spécification
Spécification
CD 186 (CXCR6)
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
Q9EQ16
CXCR 6
Ligne cellulaire de mammifères exprimant la forme complète du CD 186
100 μg
Primaire
Souris
Liquide
Cytométrie en flux
DANID2
PerCP-eFluor™710
CXCR 6
Bonzo, STRL 33, TYMSTR
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
80901
Anticorps
IgG2a κ