Learn More
CD19 Mouse anti-Human, APC, Clone: HIB19, BD
Mouse Monoclonal Antibody
231.00€ - 515.00€
Spécification
Antigène | CD19 |
---|---|
Clone | HIB19 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | APC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15871289
|
BD Biosciences
561742 |
25 Tests |
231.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15868148
|
BD Biosciences
555415 |
100 Tests |
515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The HIB19 monoclonal antibody specifically binds to the 95 kDa type I transmembrane CD19 glycoprotein. CD19 is expressed during all stages of B-cell maturation and differentiation, except on plasma cells. CD19 is also present on follicular dendritic cells. It is not found on T cells or on normal granulocytes. CD19 is a signal transduction molecule that regulates B cell development, activation, proliferation and differentiation. It associates with the complement receptor 2 (CD21), TAPA-1 (CD81), Leu 13, and/or MHC class II to form a signal transduction complex on the surface of B cells. Anti-CD19 clone HIB19 partially blocks the binding of clone B43, another CD19-specific monoclonal antibody.
Spécification
CD19 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
HIB19 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.