Learn More
CD19 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: HIB19, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB30-PCP55-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921818
  • 140.00€ / 25 tests
Expédition estimée: 11-07-2022
Spécification
CD19
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD19
Protein A/G Purified
RUO
930
Flow Cytometry
HIB19
PerCP-Cyanine5.5
NP_001171569
Mouse
25 Tests
Primary
IgG1 κ