Learn More
CD19 Rat, PE-Cy7, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB28-PE7-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15951768
  • 240.00€ / 100µg
Expédition estimée: 17-05-2024
Spécification
CD19
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd19
Protein A/G Purified
RUO
12478
IgG2a κ
Flow Cytometry
1D3
PE-Cyanine7
NP_033974
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.