Learn More
CD2 Monoclonal Antibody (RPA-2.10), Super Bright™ 600, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Affymetrix eBioscience 63-0029-41
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16361354
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Mouse Monoclonal Antibody
CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus Monkey, Human, Non-human Primate, Porcine, Rhesus Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
Spécification
CD2
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P06729, Q6SZ61
CD2
Affinity chromatography
RUO
100126712, 102120798, 396662, 449512, 677855, 914
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
RPA-2.10
Super Bright 600
CD2
BOS_3050; Cd2; CD2 molecule; CD2R; Erythrocyte receptor; FLJ46032; LFA2; LFA-2; LFA-3 receptor; Ly37; Ly-37; Lymphocyte antigen 37; OX34; OX-34; OX-34 antigen; Rosette receptor; SRBC; T11; T-cell surface antigen CD2; T-cell surface antigen T11/Leu-5
Mouse
25 Tests
Primary
Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus Monkey, Human, Non-human Primate, Porcine, Rhesus Monkey
Antibody
IgG1 κ