missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD2 Mouse, PerCP, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
222.60€ - 2220.75€
Spécification
| Antigène | CD2 |
|---|---|
| Clone | RPA-2.10 |
| Concentration | 5μL/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15991458
|
EnquireBio
QAB1-PCP-25Tests |
25 Tests |
222.60€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15981458
|
EnquireBio
QAB1-PCP-100Tests |
100 Tests |
526.05€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15901468
|
EnquireBio
QAB1-PCP-500Tests |
500 Tests |
2220.75€
500 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD2 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 914 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| RPA-2.10 | |
| Flow Cytometry | |
| PerCP | |
| RUO | |
| NP_001758 | |
| CD2 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
CD2 Mouse, PerCP, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™