Learn More
CD2 Rat, PE, Clone: RM2-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.25€ - 252.00€
Spécification
Antigène | CD2 |
---|---|
Clone | RM2-5 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15932608
|
EnquireBio
QAB89-PE-25UG |
25 μg |
94.25€
25µg |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922608
|
EnquireBio
QAB89-PE-100UG |
100 μg |
252.00€
100µg |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD2 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12481 | |
IgG2b λ | |
Protein A/G Purified |
RM2-5 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_038514 | |
Cd2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |