Learn More
CD20 Mouse, APC, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB31-APC-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921828
  • 229.00€ / 25 tests
Expédition estimée: 08-07-2022
Spécification
CD20
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
MS4A1
Protein A/G Purified
RUO
931
Flow Cytometry
2H7
APC
NP_690605
Mouse
25 Tests
Primary
IgG2b κ