Learn More
CD20 Mouse, FITC, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio QAB31-F-100Tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD20 | |
| Monoclonal | |
| 5μL/Test | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| MS4A1 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 931 | |
| IgG2b κ |
| Flow Cytometry | |
| 2H7 | |
| FITC | |
| NP_690605 | |
| Mouse | |
| 100 Tests | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |