Learn More
CD20 Mouse, FITC, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
169.05€ - 1438.50€
Spécification
| Antigène | CD20 |
|---|---|
| Clone | 2H7 |
| Concentration | 5μL/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15971828
|
EnquireBio
QAB31-F-25Tests |
25 Tests |
169.05€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15961828
|
EnquireBio
QAB31-F-100Tests |
100 Tests |
341.25€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15981828
|
EnquireBio
QAB31-F-500Tests |
500 Tests |
1438.50€
500 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD20 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 931 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| 2H7 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| NP_690605 | |
| MS4A1 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |