Learn More
CD20 Mouse, PE-Cy7, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
240.00€ - 493.00€
Spécification
Antigène | CD20 |
---|---|
Clone | 2H7 |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951838
|
EnquireBio
QAB31-PE7-25TESTS |
25 Tests |
240.00€
25 tests |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941838
|
EnquireBio
QAB31-PE7-100TESTS |
100 Tests |
493.00€
100 tests |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD20 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
931 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
2H7 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_690605 | |
MS4A1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |