Learn More
CD23 Mouse, PE, Clone: EBVCS-5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
179.00€ - 1810.00€
Spécification
Antigène | CD23 |
---|---|
Clone | EBVCS-5 |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961848
|
EnquireBio
QAB32-PE-25TESTS |
25 Tests |
179.00€
25 tests |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951848
|
EnquireBio
QAB32-PE-100TESTS |
100 Tests |
409.00€
100 tests |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971848
|
EnquireBio
QAB32-PE-500TESTS |
500 Tests |
1810.00€
500 tests |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD23 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
2208 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
EBVCS-5 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001993 | |
FCER2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |