missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD24 Monoclonal Antibody (eBioSN3 (SN3 A5-2H10)), NovaFluor™ Blue 510, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen H064T03B01

Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17896611

  • 344.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 23-10-2023
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

CD24 Monoclonal antibody specifically detects CD24 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification

Spécification

CD24
Monoclonal
0.4 μg/Test
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
P25063
Mouse
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
eBioSN3 (SN3 A5-2H10)
NovaFluor Blue 510
Cd24
CD24; CD24 antigen; CD24 antigen (small cell lung carcinoma cluster 4 antigen); CD24 molecule; CD24A; CD24a antigen; cluster of differentiation 24; FLJ22950; FLJ43543; heat stable antigen; heat-stable antigen; HSA; Ly-52; Lymphocyte antigen 52; M1/69-J11D heat stable antigen; MGC75043; Nectadrin; nectadrin heat stable antigen; R13-Ag; Signal transducer CD24; Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen; X62 heat stable antigen
Affinity chromatography
RUO
100133941
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions